Merck
Y0001746
Hexylresorcinol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.27
Beilstein:
2048312
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hexylresorcinol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Hexylresorcinol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
388.4 °F
Lobbanási pont (C)
198 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)