Fontos dokumentumok
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
Szinonimák:
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-257-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
térfogatsúly
340 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
388.4 °F
Lobbanási pont (C)
198 °C