Merck
1308307
USP
Hexylresorcinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.27
Beilstein:
2048312
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hexylresorcinol
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Hexylresorcinol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Hexylresorcinol Lozenges
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)