Fontos dokumentumok
RTC000079
Isopropanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Propanol solution, IPA, Isopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Isopropanol in lipid extraction for food analysis: Isopropanol was used in a microwave-assisted extraction coupled with UHPLC-Q-Orbitrap-MS for a lipidomic study of soft cheese. This highlights its application in extracting complex lipid profiles, crucial for food quality and nutritional research (Campaniello et al., 2024).
- Isopropanol in polymer research: Research on spray-coated MoO3 hole transport layers for inverted organic photovoltaics utilized isopropanol. This study illustrates isopropanol′s role as a solvent in the preparation of electronic and photonic materials, indicating its critical function in material science (Huang et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?