Y0001498
Lopinavir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
lopinavir
kiszerelés
pkg of 170 mg
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási körülmény
protect from light
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
Általános leírás
Lopinavir is an antiretroviral agent and a protease inhibitor indicated for the management of human immunodeficiency virus (HIV) infection. It is a key component of Kaletra, the co-formulation of lopinavir and ritonavir.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.