Merck
PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Magnolol is a bioactive plant component isolated from the root and stem bark of Magnolia officinalis with antifungal, antibacterial and antioxidant effects. Magnolol also demonstrates anti-inflammatory activity by interferring with NF-κB signaling. It also appears to have anti-inflammatory properties related to vascular disorders such as atherosclerosis due to its ability to inhibit IL-6-induced STAT3 activation.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)