345700
Ganciclovir
A nucleoside analog structurally related to Acyclovir.
Szinonimák:
Ganciclovir, 9-[(1,3-Dihydroxy-2-propoxy)methyl]guanine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
0.1 M HCl: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Acts as a prodrug that is activated by phosphorylation
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Qiao, J., et al. 2000. Hum. Gene Ther.11, 1569.
Cannon, J.S., et al. 1999. J. Virol.73, 4786.
Rubsam, L.Z., et al. 1999. Cancer Res.59, 669.
Sprung, C.N., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 6781.
Yamasaki, H., et al. 1999. C.R. Acad. Sci. III322, 151.
Halloran, P.J., and Fenton, R.G. 1998. Cancer Res.58, 3855.
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3