Fontos dokumentumok
SML2346
Ganciclovir
≥99% (HPLC), DMSO solution, viral DNA elongation inhibitor
Szinonimák:
Ganciclovir ready made solution, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ganciclovir ready made solution, ≥99% (HPLC), 10 mM in DMSO
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
DMSO solution
koncentráció
10 mM in DMSO
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(CO)CO
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)