Fontos dokumentumok
C2162700
Ciclopirox olamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ciclopirox
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)