Fontos dokumentumok
PHR1777
Orphenadrine Citrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Orphenadrine citrate salt, β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether citrate salt, o-Methyldiphenhydramine citrate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000101
traceable to USP 1479009
API-család
orphenadrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Orphenadrine Citrate is an analog of diphenhydramine antihistamine drug. It operates as a centrally acting skeletal muscle relaxant and effectively serves to relieve painful skeletal muscle spasms by working as an analgesics.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3