Fontos dokumentumok
Y0000828
Sertraline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sertraline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)