Fontos dokumentumok
PHR1602
Losartan Potassium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Losartan potassium, 2-Butyl-4-chloro-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)(1,1′-biphenyl)-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-methanol monopotassium salt, 2-butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]- 1H-Imidazole-5-methanol potassium salt, DuP 753, MK 954, Potassium 5-(4′-((2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-ide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 867
traceable to Ph. Eur. Y0001062
traceable to USP 1370462
API-család
losartan
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Általános leírás
Losartan Potassium is a novel class of orally active, non-peptide angiotensin II (type AT1) receptor antagonist drug that can be used in the remedy of hypertension. It exhibits superior activity than many other peptide receptor antagonist drugs and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors owing to the high specificity, selectivity, and tolerability.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?