Fontos dokumentumok
Y0001285
Sertraline impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-(−)-Mandelic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sertraline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
131-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)