Fontos dokumentumok
Y0000816
Atropine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Noratropine, N-Demethylatropine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atropine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CO)C1=CC=CC=C1)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@H](N3)C2
InChI
1S/C16H21NO3/c18-10-15(11-4-2-1-3-5-11)16(19)20-14-8-12-6-7-13(9-14)17-12/h1-5,12-15,17-18H,6-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATKYNAZQGVYHIB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)