Fontos dokumentumok
Y0001247
Tropicamide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tropicamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
116-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)