Fontos dokumentumok
M1300000
Methylatropine bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Atropine methyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atropine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)