Fontos dokumentumok
PHR1379
Atropine Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Atropine sulfate salt monohydrate, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 23
traceable to Ph. Eur. A1400000
traceable to USP 1045009
API-család
atropine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
189-192 °C (A) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Általános leírás
Atropine Sulfate is an alkaloid extracted from belladonna herb. It is a cholinergic drug, administered as an anti-arrhythmic medicine.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?