Fontos dokumentumok
8.08384
Sigma-Aldrich
DL-Tropic acid
for synthesis
Szinonimák:
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(C6H5)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-465-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
115-118 °C
oldhatóság
20 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2