1335010
USP
Hyoscyamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Norhyoscyamine sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hyoscyamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)