Fontos dokumentumok
Y0000845
Atropine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Atropine, Hyoscyamine, Tropine tropate, endo-(±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atropine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)