Fontos dokumentumok
PHR2097
Betahistine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Betahistine dihydrochloride, Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 824
traceable to Ph. Eur. Y0000391
traceable to USP 1065618
API-család
betahistine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3