BP846
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridine-2-yl)ethyl]ethanamine trihydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine trihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betahistine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)