B0990000
Betahistine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Betahistine mesylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betahistine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.[S](=O)(=O)(O)C.N(CCc1ncccc1)C
InChI
1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBJJDYGJCNTNTH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)