Fontos dokumentumok
Y0000106
Pilocarpine nitrate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pilocarpine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)