CRM44897
ASTM® D6584 Tricaprin Solution
certified reference material, 8000 μg/mL in pyridine
Szinonimák:
Biodiesel impurity
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6584
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
kit of 5 mL
koncentráció
8000 μg/mL in pyridine
alkalmazás(ok)
petroleum
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Comprehensive LC-MS/MS Analysis in Clinical Settings: A sophisticated liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed for the simultaneous quantification of analgesics and sedatives, including Morphine-3-β-ᴅ-glucuronide, in human plasma. This method is utilized in intensive care units to assist in determining neurological death, demonstrating the crucial role of high-purity Morphine-3-β-ᴅ-glucuronide as an analytical standard in critical care pharmacology (Jutras et al., 2020).
- Opiate Metabolite Detection in Urine: Research involving the detection of opiates and their metabolites in urine after cold syrup consumption employed advanced LC-MS/MS techniques. Morphine-3-β-ᴅ-glucuronide was highlighted for its importance in differentiating between opiate use and consumption of common over-the-counter medications, supporting its use in forensic toxicology and clinical diagnostics (Yen et al., 2020).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.