Fontos dokumentumok
33801
L-(+)-Tartaric acid
puriss. p.a., reag. ISO, 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
grade
puriss. p.a.
Teszt
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
szennyeződések
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 105 °C
mp
170-172 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.