Fontos dokumentumok
SMB00968
Steroid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Szinonimák:
Deuterated Steroids Standard mixture, Steroids mixture
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
- This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
Analit
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)