Fontos dokumentumok
SMB00461
Harmine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
InChI
1S/C13H12N2O.ClH/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13;/h3-7,15H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNPLYCKZIUTKJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3