Fontos dokumentumok
94046
Sodium phosphate dibasic solution
BioUltra, 0.5 M in H2O
Szinonimák:
Disodium hydrogen phosphate solution, di-Sodium hydrogen phosphate solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
0.5 M in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.064 g/mL at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.019
λ: 280 nm Amax: 0.016
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- to supplement Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in calcifying medium to induce the calcification of vascular smooth muscle cells (VSMCs)
- to prepare a stock solution of CaCl2 and MgCl2 to synthesize calcium phosphate (CPB) and magnesium phosphate bions (MPBs) respectively
- to supplement 2xYT agar plates to culture BL21 DE3 star cells and BL21dLac Gold cells
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.