Fontos dokumentumok
04269
Sodium phosphate monobasic dihydrate
98-100.5% (calc. to the dried substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339
Szinonimák:
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Teszt
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma
powder or crystals
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339
szennyeződések
heavy metals (as Pb), complies
organic volatile impurities, complies
reducing matter, complies
related substances, complies
residual solvents, complies
≤0.2% water-insoluble matter
veszteség
21.5-24.0% loss on drying, 130 °C
pH
4.1-5.0 (20 °C, 1%)
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al:, in accordance
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Ca:, in accordance
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?