Fontos dokumentumok
W302902
D-Sorbitol
FCC, FG
Szinonimák:
D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Kosher
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1835
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 25 °C)
leírás
derived from GMO corn
Forma
crystals or granules
powder or chunks
optikai aktivitás
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
wheat
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Molecular Correlates of Diapause in Aphidoletes aphidimyza.: This study explores the molecular mechanisms underlying diapause in the predator Aphidoletes aphidimyza, highlighting the role of ᴅ-Sorbitol in metabolic adjustments during this state. (Dai et al., 2024).
- Sugar substitutes on caries prevention in permanent teeth among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis.: This systematic review evaluates the effectiveness of various sugar substitutes, including ᴅ-Sorbitol, in preventing dental caries in children and adolescents. (Luo et al., 2024).
- Enhancing Mechanical Properties of Corn Bran Arabinoxylan Films for Sustainable Food Packaging.: Research on improving the mechanical properties of biodegradable films using ᴅ-Sorbitol, aimed at creating sustainable food packaging solutions. (Alahmed & Simsek, 2024).
- Development and characterization of camel gelatin films: Influence of camel bone age and glycerol or sorbitol on film properties.: The study examines the effects of ᴅ-Sorbitol on the properties of camel gelatin films, aimed at improving the quality of biopolymer materials. (Al-Hassan, 2024).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?