Fontos dokumentumok
S0760000
Sodium cyclamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium N-cyclohexylsulfamate, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium cyclamate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)