Merck
PHL83372
Cinnamtannin A2
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Cinnamtannin I, Epicatechin tetramer
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C60H50O24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1155.02
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥85.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)