Fontos dokumentumok
71440
Sodium N-cyclohexylsulfamate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
Teszt
≥99.0% (T)
form
flakes
édesség
30 × sucrose
veszteség
≤1.0% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?