Fontos dokumentumok
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-274-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
oldhatóság
360 g/L
térfogatsúly
570 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1