Merck
428023
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
≥99%, Molecular Biology grade
Szinonimák:
Sodium n-Dodecyl Sulfate, Molecular Biology Grade, SDS, Sodium Lauryl Sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25NaO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
product name
Sodium dodecyl sulfate, Molecular Biology Grade
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤0.0005%
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
Alkalmazás
  • Experimental and Molecular Dynamics Simulation to Investigate Oil Adsorption and Detachment from Sandstone/Quartz Surface by Low-Salinity Surfactant Brines.: Sodium dodecyl sulfate is used here to study the mechanisms of oil recovery from porous media, critical for enhancing efficiency in the petroleum industry (AlRassas et al., 2024).
  • Wet SPF: A wet powder suspension for the detection of latent fingermarks on the sticky side of adhesive tape for use in Seychelles.: This forensic science application of sodium dodecyl sulfate demonstrates its utility in developing novel methodologies for enhancing the visibility of latent fingerprints on challenging surfaces (Lewis et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstiution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C