PPB001
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, pHast Pack™
Szinonimák:
1X TBS wash buffer, TBS
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tris Buffered Saline, pH 8.0, pHast Pack™, powder
termékcsalád
pHast Pack™
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szennyeződések
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
szín
white
pH
8.0
oldhatóság
soluble, clear, colorless
kation nyomok
Fe: <10 ppm
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
- Sample preparation
- ELISA
- Western Blot and other protein applications
- Cell culture (recommend to sterile filter)
- Immunohistochemistry
- Resuspension and sonication of cells
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use buffer – fast and easy to prep
- No need to measure or adjust pH, simply add water
- Saves time and minimizes the effort
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)