Merck
PPB022
Sigma-Aldrich
Tris buffer
Pre-set, pH 7.0, pHast Pack, powder
Szinonimák:
0.1M Tris
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
termékcsalád
pHast Pack
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szennyeződések
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
szín
white
pH
7.0
oldhatóság
soluble, clear, colorless
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
idegen aktivitás
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Tris buffer, pH 7.0 is a general buffer that is isotonic and non-toxic in nature due to the presence of tris base. It is suitable for most biochemical and molecular biology applications. Tris has a buffering capacity range of pH 7.0 - 9.0, with a pKa of 8.1 at 25°C.
Alkalmazás
Tris buffer is used in:
  • Western blot
  • Protein gel electrophoresis
  • cell culture (sterile filter buffer)
  • As a buffer component
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast, ready-to-use buffer
  • No need to measure and adjust the pH
  • Saves time and minimizes effort in the lab
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Foil pouches
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 500 mL of ultrapure water, will yield a 0.1M Tris solution, pH 7.0 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. This product is suitable for use in cell culture and electrophoresis applications.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)