Tris pufferelt sóoldat (TBS)
A trisz pufferelt sóoldat (TBS) izotóniás és nem mérgező pufferoldat, amelyet gyakran használnak számos biológiai alkalmazásban. A TBS két fő komponensből áll: A Tris pufferanyagként működik, a NaCl pedig szabályozza az oldat tónusosságát, így az izotóniás vagy hipertóniás lehet a kívánt koncentrációtól függően. A TBS felhasználóbarát és könnyen keverhető vízzel, így számos biológiai kísérlethez alkalmas.
- TBS TWEEN 20-al
- <.a href="#elisa">TBS az immunvizsgálatban és az ELISA-ban
- TBS mint blokkoló puffer
- TBS a Western Blottingban
- TBS a biomateriális vizsgálatokban
TBS WITH TWEEN 20
A trisz pufferelt sóoldat Tween 20-mal egy nem ionos detergens, amely fokozza a puffer eluálási képességét és csökkenti az antitestek nem specifikus kötődését. Széles körben használják immunhisztokémiai festési és in situ hibridizációs eljárások mosópufferében, mivel segít minimalizálni a nem specifikus háttérfestést. Ezenkívül a Tween 20 a pH-stabilizátorok, sók és detergensek ideális kombinációja, amely hatékonyan távolítja el a felesleges anyagot a membránokról és a mikrotiterlemezek mélyedéseiről anélkül, hogy megzavarná az antigén/antitest kötődési reakciót.
TBS AZ IMMUNOASSAY ÉS ELISA SZERENDEZÉSBEN
A TBS-t mosópufferként használják az immunvizsgálatokban, mint például enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), és segít a nem kívánt és nem specifikus fehérjék elkülönítésében a specifikusan kötött fehérjéktől.
TBS, mint blokkoló puffer
A trisz pufferelt sóoldat (TBS) blokkoló pufferként döntő szerepet játszik a nagy áteresztőképességű szendvics immunvizsgálatokhoz tervezett integrált mikrofluidikus immunvizsgálati chipekben. A háttérzaj csökkentésével és a nem specifikus kötődés megakadályozásával döntő szerepet játszik az assay teljesítményének fokozásában.
TBS A WESTERN BLOTTING-ban
A TBS-t a Nematostella vectensisben az antiszérum előállítása és a fehérjék Western blottinggal történő kimutatása során használják. A TBS-t a földimogyoró-foltosság vírus (PMV) és a földimogyoró-csíkosság vírus (PSV) kimutatására szolgáló western blotting elvégzéséhez is létfontosságú komponensként használják, mivel telíti a nitrocellulózmembrán nem kötött helyeit, megakadályozva az elsődleges ellenanyag nem specifikus kötődését. Ez csökkenti a háttérzajt, javítja az érzékenységet, és növeli a Western blot-elemzés specificitását a vírusok pontos kimutatása érdekében.
TBS A BIOMATERIALIS Vizsgálatokban
A tríz puffer ideális módosított oldatként szolgál a Bioglass 45S5 lebomlásának és apatit kicsapódásának vizsgálatához, mivel kloridmentes összetétele megakadályozza az apatitképződés korai szakaszának zavarását. Ez előnyösen megkönnyíti a bioaktív üvegek felszabadulási kinetikájának és apatit-csapadékának vizsgálatát.