Fontos dokumentumok
PHR3789
Polysorbate 20
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Polysorbate 20
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1547925
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of (5x1G)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F
Lobbanási pont (C)
275 °C