Merck
PHL89628
Demethoxycurcumin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • ICP-MS selenium calibration: Selenium Standard for ICP is used in the analysis of aluminum and other chemical elements in parenteral nutrition components. This study underlines the standard′s critical application in pharmaceutical quality control, ensuring the safety and efficacy of nutritional therapies (Schönenberger et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)