PHR2487
Norgestrel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(±)-Norgestrel, (17α)-(±)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 714
traceable to BP N1250000
traceable to USP 1472000
API-család
norgestrel
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)CC)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3