A0496005
Aminoglutethimide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(3RS)-3-(3-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, 3-Aminoglutethimide
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aminoglutethimide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)