Fontos dokumentumok
SML1497
Canrenone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(17α)-17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, NSC 261713
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
Géninformáció
human ... NR3C2(4306)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Canrenone is an active metabolite of spironolactone with potassium-sparing diuretic activity. Canrenone specifically antagonizes aldosterone at the mineralocorticoid receptor in the kidneys, thereby increasing sodium excretion and inhibiting potassium excretion. It is known to reduce the inflammatory reaction influenced by aldosterone.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)