Fontos dokumentumok
1226003
USP
Doxycycline hyclate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
doxycycline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Doxycycline Hyclate Tablets
- Doxycycline Hyclate Capsules
- Doxycycline Hyclate Delayed-Release Tablets
- Doxycycline Hyclate Delayed-Release Capsules
- Doxycycline Tablets
- Doxycycline Capsules
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Effective against a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)