Fontos dokumentumok
PHR2118
Dimethyl Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dimethyl fumarate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
dimethyl fumarate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Géninformáció
human ... KEAP1(9817)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)