Fontos dokumentumok
1065695
USP
Betaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)