MABF373
Anti-CD11c Antibody (mouse), Biotin, clone N418
clone N418, 0.5 mg/mL, from hamster(Armenian)
Szinonimák:
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
hamster (Armenian)
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N418, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Itgax(16411)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.03 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg