Fontos dokumentumok
BCR173
Titania
BCR®, certified reference material
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
form
particles
gyártó/kereskedő neve
JRC
külső felület
8.23 m2/g , nitrogen BET specific surface area
alkalmazás(ok)
general analytical
format
neat
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR173
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)