Fontos dokumentumok
PHR1212
Anisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1037011
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 42.2 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
887 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)